ABE25
Anti-acetyl-c-Myc (Lys148) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys148)
Informations sur le gène
bovine ... Myc(511077)
chimpanzee ... Myc(464393)
dog ... Myc(403924)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
pig ... Myc(448810)
rat ... Myc(24577)
rhesus monkey ... Myc(694626)
sheep ... Myc(443447)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Peptide Inhibition Assay Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HEK293T cells co-transfected with mouse wildtype c-Myc and P300. (Image courtesy of Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected c-Myc on 10 µg of transfected HEK293 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Transfected HEK293 cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable