ABC463
Anti-Osteoprotegerin/TNFRSF11B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11B, Osteoclastogenesis inhibitory factor, Osteoprotegerin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF11B(4982)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Osteoprotegerin/TNFRSF11B in 10 µg of MG63 conditioned media.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable