Merck
Toutes les photos(7)
Documents
AB5541
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
GFAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat, bovine, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Description générale
La protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) est un filament intermédiaire de classe III. Les filaments intermédiaires de type III contiennent trois domaines, le plus conservé étant le domaine en bâtonnet. La séquence correspondant spécifiquement à cette région de la protéine peut varier entre les différents gènes de filaments intermédiaires associés aux protéines de type III, mais la structure de la protéine est fortement conservée. La GFAP est le principal constituant des filaments intermédiaires dans les astrocytes. Elle sert de marqueur cellulaire spécifique pour distinguer les astrocytes différenciés des autres cellules gliales durant le développement du système nerveux central. La GFAP a également été trouvée dans l′épithélium du cristallin, les cellules de Kupffer du foie, et certaines cellules de tumeurs des glandes salivaires. Sa présence a aussi été signalée dans des érythrocytes.
Spécificité
Aucune autre espèce n'a encore été testée.
Des réactions croisées sont à prévoir avec les espèces bovines et porcines.
Protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) Réagit avec la protéine endogène et recombinante.
Immunogène
GFAP bovine purifiée.
Application
Immunohistochimie (sur coupes en paraffine) :
Images représentatives d'un précédent lot. Images d′une coloration optimale avec démasquage d′épitope dans du tampon citrate : cerveau humain.
Immunocytochimie :
Dilution au 1/200-1/1000e sur des cellules d′une culture tissulaire fixée pendant une minute dans du formol à 3,7 % puis une minute à -20 °C dans du méthanol.
Western blotting :
Dilution au 1/100-1/500e avec de l'ECL. Reconnaît une bande de 55 kDa. Peut également réagir avec une bande de 50 kDa.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/100-1/500e sur des coupes de tissus congelés. Le fixateur suggéré est le paraformaldéhyde à 4 %.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
DISTRIBUTION DE LA COLORATION :
L′anticorps colore les filaments cytoplasmiques bien définis des cellules de l′astroglie dans les cultures tissulaires. Il colore les prolongements des astrocytes dans les coupes de tissus cérébraux.
L'utilisation de cet anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale a été validée en IC, IH, IH(P) et WB pour la détection de la protéine GFAP.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la protéine acide fibrillaire gliale dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
55 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1031; 04-1062
Forme physique
Anticorps polyclonal de poulet purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,02 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Recommandations d'utilisation :
dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Astrocytes, astrocytomes, cellules souches neurales.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Taurine in drinking water recovers learning and memory in the adult APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease.
Kim, HY; Kim, HV; Yoon, JH; Kang, BR; Cho, SM; Lee, S; Kim, JY; Kim, JW; Cho, Y; Woo, J; Kim, Y
Scientific Reports null
Igor Lavrov et al.
PloS one, 11(3), e0152650-e0152650 (2016-03-31)
Although gap junctions are widely expressed in the developing central nervous system, the role of electrical coupling of neurons and glial cells via gap junctions in the spinal cord in adults is largely unknown. We investigated whether gap junctions are
Tanycyte-like cells form a blood-cerebrospinal fluid barrier in the circumventricular organs of the mouse brain.
Langlet, F; Mullier, A; Bouret, SG; Prevot, V; Dehouck, B
The Journal of Comparative Neurology null
Diffusion characteristics associated with neuronal injury and glial activation following hypoxia-ischemia in the immature brain.
Lodygensky, GA; West, T; Moravec, MD; Back, SA; Dikranian, K; Holtzman, DM; Neil, JJ
Magn. Reson. in Med. null
Morena B Sant'Anna et al.
Scientific reports, 6, 26955-26955 (2016-05-28)
Peripheral neuropathic pain is a consequence of an injury/disease of the peripheral nerves. The mechanisms involved in its pathophysiology are not entirely understood. To better understand the mechanisms involved in the development of peripheral nerve injury-induced neuropathic pain, more experimental
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Afficher tout
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.