Accéder au contenu
AB5804
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
glial fibrillary acidic protein
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine, canine, rat
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
479
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale (GFAP), serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, canine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
50 kDa
La protéine acide fibrillaire gliale est un filament intermédiaire de classe III. La GFAP est le principal constituant des filaments intermédiaires dans les astrocytes. Elle sert de marqueur cellulaire spécifique pour distinguer les astrocytes différenciés des autres cellules gliales durant le développement du système nerveux central.
Immunogen
GFAP bovine purifiée
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie (paraffine) :
Images représentatives d'un lot précédent.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/1000e d'un précédent lot a été utilisée en immunocytochimie.
L'anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) est un anticorps dirigé contre la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) destiné à l'IC, l'IH et l'IH(P), cité dans plus de 65 références bibliographiques.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Biochem/physiol Actions
L'anticorps devrait réagir avec la GFAP de la plupart des mammifères en raison de l'homologie. La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP).
Physical form
Produit non purifié
Sérum de lapin. En solution. Sans agent de conservation.
Preparation Note
Stable pendant 1 an à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Analysis Note
Contrôle
Tissu cérébral de souris, astrocytes de rat, neurones de rat.
Produit évalué en routine par immunohistochimie sur du tissu cérébral, des astrocytes et des neurones.
Analyse par immunohistochimie (paraffine) :
Marquage de la GFAP (IHC2078) sur du cerveau humain. Tissu prétraité avec du tampon citrate, à pH 6,0. Anticorps polyclonal prédilué, détection par HRP-DAB IHC-Select. Les cellules gliales se colorent fortement (en marron).
Coloration optimale avec démasquage d'épitope dans du tampon citrate : Cerveau humain.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable