Principaux documents
AB3314P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de monocarboxylate 4
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
MCT4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC16A3(9123)
Spécificité
Reconnaît le transporteur de monocarboxylate 4 (MCT4/MOT4/SLC16A3) de rat. L'immunogène ne présente aucune homologie de séquence significative avec les autres MCT. Le MCT4 est principalement exprimé dans le muscle squelettique et d'autres cellules à fort taux glycolytique telles que les cellules tumorales et les globules blancs, ce qui pourrait indiquer un rôle majeur dans l'efflux d'acide lactique.
Remarque : D'après la nouvelle nomenclature, le transporteur anciennement dénommé MCT3 est maintenant reclassé en MCT4. Consulter Halestrap et Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
ESPÈCES RÉACTIVES :
Rat. La séquence immunogène est conservée à 100 % chez l'homme et la souris et à 78 % chez le poulet. La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Immunogène
Séquence peptidique de 19 acides aminés à proximité de l'extrémité C-terminale du transporteur MCT4 humain/de rat/de souris.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez le transporteur de monocarboxylate 4 à l'aide de cet anticorps anti-transporteur de monocarboxylate 4 dont l'utilisation a été validée en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Western blotting : 1-5 mg/ml avec de l'ECL.
ELISA : Dilution au 1/10 000-1/100 000e avec 50-100 ng de peptide de contrôle par puits.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Liaison
Remplace : AB3546P
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans du PBS contenant 0,1 % de BSA et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Claire Thomas et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(4), E916-E922 (2007-07-05)
This study investigated the effects of high-intensity training, with or without induced metabolic alkalosis, on lactate transporter (MCT1 and MCT4) and sodium bicarbonate cotransporter (NBC) content in rat skeletal muscles. Male Wistar rats performed high-intensity training on a treadmill 5
Jieyun Cao et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 20(1), 435-444 (2017-12-19)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are involved in the transport of monocarboxylates such as ketone bodies, lactate, and pharmaceutical agents. CD147 functions as an ancillary protein for MCT1 and MCT4 for plasma membrane trafficking. Sex differences in MCT1 and MCT4 have been
A Nagai et al.
Placenta, 31(2), 126-133 (2009-12-22)
Lactate plays an important role as an alternative energy substrate, especially in conditions with a decreased utility of glucose. Proton-coupled monocarboxylate transporters (MCTs) are essential for the transport of lactate, ketone bodies, and other monocarboxylates through the plasma membrane and
Zohra Benyahia et al.
Cancers, 13(3) (2021-02-06)
To survive and proliferate in solid tumors, cancer cells adapt and evolve rapidly in microenvironments where oxygen and substrate bioavailability fluctuates over time and space. This creates metabolic heterogeneity. Cancer cells can further cooperate metabolically, for example by swapping glycolytic
J S Gilbert et al.
Placenta, 33(2), 100-105 (2011-12-22)
While utero-placental insufficiency is associated with adverse outcomes for both mother and fetus, many of the maternal-fetal adaptations during pregnancy in models of fetal compromise remain unclear. The purpose of this study was to determine if chronically reduced uterine perfusion