Principaux documents
AB1591P
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
DAT
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC6A3(6531)
Description générale
Les transporteurs de neurotransmetteurs du plasmalemme séquestrent les transmetteurs synaptiques et périsynaptiques dans des éléments présynaptiques. The Dopamine Transporter (DAT) is responsible for the reaccumulation of dopamine after it has been released. Les niveaux d'expression protéique de DAT sont altérés par la prise chronique de drogues. L'activité du transporteur de recapture de DAT est dépendante du sodium et semble jouer un rôle dans certains troubles neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, le syndrome Gilles de la Tourette, la schizophrénie et les addictions. It is a 12 transmembrane domain transporter with the N and C terminal regions located within the cytoplasm.
Spécificité
Recognizes Dopamine transporter (DAT). By Western blot the antibody recognizes a broad 80 kDa band in rat striatum (Lew et al. 1992; Freed et al. 1995; Vaughan et al. 1996) and not cerebellum. Rat DAT contains various carbohydrate moieties and neuraminidase and N-Glycanase treatment reduces its molecular weight to about 55 kDa.
Immunogène
An 18 amino acid peptide sequence near the NH2-terminus of rat brain dopamine transporter coupled to KLH (Kilty et al. 1991; Giros et al. 1991; Shimada et al. 1991; Kitayma 1992). This region is presumably the cytoplasmic domain.
Application
&
Western blotting : μ An antibody raised against a similar peptide has been shown to react with a broad 75-80 kDa band in rat striatum (Hastrup et al., 2001) and not cerebellum. Rat DAT contains various carbohydrate moieties and neuraminidase and N-Glycanase treatment reduces its molecular weight to about 55 kDa.
Immunoprécipitation : μ
1:250-1:500 on frozen sections of tissues fixed with 4% paraformaldehyde (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). 0.05% trypsin for 10-15min has been found effective in exposing the epitope in some preparations.
ELISA : μμ
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
80 kDa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jian Huang et al.
Brain and behavior, 10(2), e01533-e01533 (2020-01-17)
This study aims to establish a methamphetamine (METH)-induced behavioral sensitization model using tree shrews, as well as to measure the protein expression of the dopamine D3 receptor (D3R) and dopamine transporter (DAT). Forty tree shrews were equally and randomly divided
Silke Frahm et al.
Behavioural brain research, 339, 153-168 (2017-11-29)
Alpha-Synuclein (α-Syn) accumulation is considered a major risk factor for the development of synucleinopathies such as Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies. We have generated mice overexpressing full-length human α-Syn fused to a membrane-targeting signal sequence under the
Michael Y Aksenov et al.
Neurotoxicology, 29(6), 971-977 (2008-07-09)
Drug abuse is a risk factor for neurological complications in HIV infection. Cocaine has been shown to exacerbate HIV-associated brain pathology and enhance neurotoxicity of HIV-1 Tat and gp120 proteins. In this study, we found that the selective inhibitor of
Pablo Galeano et al.
Synapse (New York, N.Y.), 67(9), 553-567 (2013-03-01)
Perinatal asphyxia (PA) increases the likelihood of suffering from dopamine-related disorders, such as ADHD and schizophrenia. Since dopaminergic transmission plays a major role in cocaine sensitization, the purpose of this study was to determine whether PA could be associated with
Chisayo Kozuka et al.
Diabetologia, 60(8), 1502-1511 (2017-05-22)
Overeating of dietary fats causes obesity in humans and rodents. Recent studies in humans and rodents have demonstrated that addiction to fats shares a common mechanism with addiction to alcohol, nicotine and narcotics in terms of a dysfunction of brain