Principaux documents
AB1585
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-dopamine β hydroxylase
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
DBH, Dopamine beta-monooxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, guinea pig, rat, human, feline, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DBH(1621)
Spécificité
Reconnaît la dopamine bêta hydroxylase. AB1585 ne révèle qu'une seule bande lors d'analyses par western blotting d'homogénats de glandes surrénales bovines et ne colore que les cellules connues pour contenir de la DBH, comme les neurones sympathiques, les cellules médullosurrénales et les neurones adrénergiques centraux. La coloration est supprimée par préincubation avec l'enzyme.
Immunogène
Enzyme native des glandes surrénales de bovins.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détecter la dopamine β hydroxylase à l'aide de cet anticorps anti-dopamine β hydroxylase, validé pour une utilisation en IH, en FUNC, en RIA et en WB.
Immunohistochimie : dilution au 1/2 000e sur lapin et cochon d'Inde en utilisant une méthode de détection ABC.
Western blotting
RIA
Tests d'inhibition in vivo et in vitro.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Description de la cible
69 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB145
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de lapin. Lyophilisé, sans conservateurs. À reconstituer dans 50 μl d'eau distillée stérile. Centrifuger pour éliminer le matériel insoluble.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé à une température comprise entre -20 et -70 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Après reconstitution, maintenir à une température comprise entre -20 et -70 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées. Il est possible d'ajouter du glycérol dans un rapport 1:1 pour une stabilité accrue.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cerveau (striatum/substantia nigra)
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jimena Baleriola et al.
Scientific reports, 6, 25928-25928 (2016-05-14)
Programmed cell death occurs naturally at different stages of neural development, including neurogenesis. The functional role of this early phase of neural cell death, which affects recently differentiated neurons among other cell types, remains undefined. Some mouse models defective in
Directed differentiation of neural cells to hypothalamic dopaminergic neurons.
Ohyama, K; Ellis, P; Kimura, S; Placzek, M
Development null
Jian Qi et al.
PloS one, 6(8), e23275-e23275 (2011-08-23)
The synaptic connections between neurokinin 1 (NK1) receptor-like immunoreactive (LI) neurons and γ-aminobutyric acid (GABA)-, glycine (Gly)-, serotonin (5-HT)- or dopamine-β-hydroxylase (DBH, a specific marker for norepinephrinergic neuronal structures)-LI axon terminals in the rat medullary dorsal horn (MDH) were examined
D M Buffalari et al.
Neuroscience, 281, 241-250 (2014-07-23)
Central noradrenergic (NA) signaling contributes critically to multiple behavioral effects of cocaine administration, particularly stress- and anxiety-related effects. The present study examined the ability of acute cocaine to induce the immediate early gene product, cFos, in NA neurons and stress-related
Junchao Tong et al.
Journal of neurochemistry, 102(5), 1691-1702 (2007-05-09)
We recently identified a noradrenaline-rich caudomedial subdivision of the human nucleus accumbens (NACS), implying a special function for noradrenaline in this basal forebrain area involved in motivation and reward. To establish whether the NACS, as would be expected, contains similarly