Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
AB1554
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur de croissance nerveuse p75
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Description générale
Récepteur du facteur de croissance nerveuse p75 (UniProt : Q9Z0W1 ; également connu sous le nom de membre 16 de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale, récepteur de faible affinité aux neurotrophines p75NTR, récepteur de faible affinité au facteur de croissance nerveuse, récepteur du NGF, CD271) est codé par le gène Ngfr (également connu sous le nom de Tnfrsf16) chez les espèces murines. Le récepteur du facteur de croissance nerveuse p75 est une protéine membranaire homodimérique de type I à passage unique qui peut servir de récepteur de faible affinité pour le NGF et les neurotrophines BDNF, NT-3 et NT-4. Il est synthétisé avec un peptide signal (a.a. 1-21) qui se détache ensuite par clivage dans la forme mature. Il possède un domaine extracellulaire (a.a. 22-246), un domaine transmembranaire (a.a. 247-265) et un domaine cytoplasmique (a.a. 266-417). Son expression oscille de manière circadienne dans le noyau suprachiasmatique (SCN) du cerveau et dans le foie, et son niveau d'expression est plus élevé durant la période de lumière et plus faible pendant la période d'obscurité. En fonction du stade de développement, du type cellulaire et du fait qu'il soit non lié ou non à un ligand, ainsi que du type de ligand, p75 peut activer l'apoptose ou la survie. Au cours du développement, il signale l'apoptose afin d'éliminer les neurones inutiles. Son domaine de mort est localisé sur les acides aminés 346-411, qui sont responsables de son interaction avec la RAN-binding protein 9 (RANBP9). La liaison des neurotrophines à p75 peut activer la voie des MAP kinases conduisant à la survie cellulaire ou à l'apoptose selon le type de cellule ou le type de ligand.
Spécificité
Il a été signalé que cet anticorps ne reconnaît pas le p75 de rat par western blotting. Voir MAB365 pour un anticorps qui réagit avec le rat par western blotting.
Récepteur du facteur de croissance nerveuse p75 (récepteur des neurotrophines p75, récepteur des neurotrophines de faible affinité), domaine extracellulaire.
Immunogène
Fragment extracellulaire du récepteur p75 du NGF de souris recombinant.
Épitope : extracellulaire
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoprécipitation :
Une dilution au 1/500e-1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur du facteur de croissance nerveuse (NGF) p75 immunoprécipité dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Immunohistochimie (paraffine) :
Des dilutions au 1/50e et au 1/300e provenant d'un lot précédent ont permis de détecter le récepteur p75 du NGF à l'aide d'un test IHC-Select avec HRP-DAB.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/500e provenant d'un lot précédent a permis de détecter le récepteur p75 du NGF dans les cellules PC12 de rat.
L'anticorps anti-récepteur de croissance nerveuse p75 est un anticorps dirigé contre le récepteur de croissance des nerfs pour une utilisation en IC, IH (P), WB et IP.
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation sur des lysats de cellules PC12.
Immunoprécipitation (IP) : Une dilution au 1/500e-1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur de croissance nerveuse (NGF) p75 immunoprécipité dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Description de la cible
44,7 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1111
Forme physique
Non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05% de NaN3.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules PC12 de rat.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
NMDA-dependent switch of proBDNF actions on developing GABAergic synapses.
Langlois, A; Diabira, D; Ferrand, N; Porcher, C; Gaiarsa, JL
Cerebral Cortex (1991)
Victor Vendrell et al.
Development (Cambridge, England), 142(16), 2792-2800 (2015-07-15)
Transcriptional regulatory networks are essential during the formation and differentiation of organs. The transcription factor N-myc is required for proper morphogenesis of the cochlea and to control correct patterning of the organ of Corti. We show here that the Otx2
Alexander Schulz et al.
Acta neuropathologica, 132(2), 289-307 (2016-05-30)
Schwannomas are predominantly benign nerve sheath neoplasms caused by Nf2 gene inactivation. Presently, treatment options are mainly limited to surgical tumor resection due to the lack of effective pharmacological drugs. Although the mechanistic understanding of Nf2 gene function has advanced
Michael D Kawaja et al.
The Journal of comparative neurology, 519(13), 2522-2545 (2011-04-02)
Nerve growth factor (NGF) and its precursor proNGF are perhaps the best described growth factors of the mammalian nervous system. There remains, however, a paucity of information regarding the precise cellular sites of proNGF/NGF synthesis. Here we report the generation
Minna M Wieck et al.
Tissue engineering. Part A, 22(1-2), 53-64 (2015-09-29)
Tissue-engineered colon (TEC) might potentially replace absent or injured large intestine, but the enteric nervous system (ENS), a key component, has not been investigated. In various enteric neuropathic diseases in which the TEC is derived from aganglionic donor colon, the