Merck
07-476
Anticorps anti-p75NTR (récepteur de neurotrophines)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
82
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
Env. 75 kDa
Le récepteur de faible affinité au facteur de croissance nerveuse (également appelé LNGFR ou récepteur des neurotrophines p75) est l'un des deux types de récepteurs pour les neurotrophines, une famille de facteurs de croissance qui stimulent la survie et la différenciation des cellules neuronales.
Les neurotrophines comptent quatre protéines qui se lient toutes au LNFGR : le facteur de croissance nerveuse (NGF), le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), la neurotrophine-3 (NT-3) et la neurotrophine-4 (NT-4).
Le facteur de croissance nerveuse, le plus connu, est une protéine sécrétée par la cible d'un neurone. Le NGF est essentiel à la survie et à l'entretien des neurones sympathiques et sensoriels. Le NGF est libéré des cellules cibles, il se lie à et active son récepteur à haute affinité (TrkA) et est internalisé dans le neurone réactif. Le complexe NGF/TrkA est ensuite transporté de façon rétrograde jusqu'au corps cellulaire. On pense que ce déplacement du NGF, de l'extrémité de l'axone jusqu'au soma, joue un rôle dans la signalisation à longue distance des neurones.
Immunogen
Protéine de fusion GST correspondant au domaine intracellulaire (résidus 274-425) du récepteur des neurotrophines p75 chez le rat.
Épitope : domaine IC
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détecter la protéine p75NTR (récepteur des neurotrophines) à l'aide de cet anticorps anti-p75NTR (récepteur des neurotrophines), validé pour une utilisation en IH, IP et WB.
Immunoprécipitation :
un laboratoire indépendant a rapporté que cet anticorps permet d'immunoprécipiter le récepteur des neurotrophines p75.
Immunohistochimie :
un laboratoire indépendant a signalé que cet anticorps permet de détecter le récepteur des neurotrophines p75 dans des coupes de cerveau de rat. (Roux, P., 1999)
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Biochem/physiol Actions
Reconnaît le récepteur des neurotrophines p75, PM env. 75 kDa.
Physical form
Format : Produit purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), de NaCl 0,15 M et d'azoture de sodium 0,05 % et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine A
Preparation Note
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats (RIPA) de cellules PC-12.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,1 à 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur des neurotrophines p75 dans des lysats (RIPA) de cellules PC-12.
Témoin
Tissu cérébral.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1