Principaux documents
8.56221
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Mtt)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lysine Wang Resin
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a side-chain modified C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Side-chain Mtt group is removed by 1% TFA in DCM. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable