Principaux documents
8.52115
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H38N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H38N2O9/c1-34(2,3)45-31(39)19-36(18-21-14-15-22(42-4)16-29(21)43-5)32(40)28(17-30(37)38)35-33(41)44-20-27-25-12-8-6-10-23(25)24-11-7-9-13-26(24)27/h6-16,27-28H,17-20H2,1-5H3,(H,35,41)(H,37,38)/t28-/m0/s1
Clé InChI
JWWOZAAYQXZHGO-NDEPHWFRSA-N
Description générale
Les dipeptides Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH présentent les mêmes avantages que les dipeptides de pseudoproline en SPPS Fmoc, mais pour les séquences contenant de la glycine. Ils sont extrêmement faciles à utiliser. Des méthodes de couplage standards, comme PyBOP®/DIPEA ou DIPCDI/HOBt, peuvent être utilisées pour les introduire. L'élimination du groupe Dmb et la régénération du résidu de glycine se produit au cours de la réaction standard de clivage médiée par TFA. Ce dérivé est également capable d'inhiber complètement la formation d'aspartimide.
Protocoles associés et articles techniques
Protocoles de clivage et de déprotection pour la SPPS Fmoc
Surmonter l'agrégation en SPPS Fmoc
Liaison
Remplace : 04-12-1282
Remarque sur l'analyse
Couleur (aspect) : blanc à légèrement jaune, voire beige
Aspect de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Rotation optique α 25/D (c = 1 dans du méthanol) : -24,0 - -20,0 °
Pureté (TLC(157A)) : ≥ 98 %
Dosage (HPLC, % aire) : ≥ 97,0 % (a/a)
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Dosage (acidimétrie) : ≥ 90,0 %
Eau (K. F.) : ≤ 1,50 %
Pour voir les systèmes de solvants utilisés pour la CCM (TLC) des produits Novabiochem®, veuillez cliquer ici.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.