8.51023
Biotin-OSu
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Biotin-OSu, N-(Biotinyloxy)succinimide
About This Item
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
206-207 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
Clé InChI
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): 48.5 - 55.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable