Merck
1071508
USP
Biotine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
biotin
manufacturer/tradename
USP
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de la biotine destiné aux essais et tests spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit également utilisé pour préparer des solutions étalons et des solutions-mères d'étalonnage pour le dosage par chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur UV conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Suspension officinale de biotine à usage oral
  • Comprimés de biotine
  • Gélules de biotine
  • Biotine
  • Comprimés de vitamines solubles dans l'eau
Analysis Note
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c