Documents
8.41036
Sigma-Aldrich
Decane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
236-525-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable