Merck
1.18307
1-Octanesulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur™
Synonyme(s) :
Acide octane-1-sulfonique, sel de sodium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide octane-1-sulfonique, sel de sodium, for ion pair chromatography LiChropur™
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
345 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
General description
Le sel sodique de l'acide octane-1-sulfonique est couramment utilisé comme réactif d'appariement d'ions en chromatographie d'appariement d'ions. ​L'ajout du sel sodique de l'acide octane-1-sulfonique à la phase mobile en chromatographie peut contribuer à améliorer la séparation chromatographique en modifiant l'écart de polarité entre les analytes.
Application
Le sel sodique de l'acide octane-1-sulfonique peut être utilisé comme constituant de phase mobile en chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC), pour faciliter la séparation et la quantification de l'amisulpride dans la formulation de comprimés pharmaceutiques.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials