Key Documents
8.22331
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-279-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
205 °C
Solubilité
275 g/L
Masse volumique apparente
310 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable