Key Documents
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-081-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Point d'ébullition
>360 °C/1013 hPa
Pf
170-173 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable