Accéder au contenu
272000
2-Imidazolecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde, Imidazole-2-formaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.09
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371302
Assay:
97%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
mp
209 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
InChI key
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Imidazolecarboxaldehyde was used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids β-alanine and 2-aminobenzoic acid. It was also used in a study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)