Key Documents
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
203-523-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
2-Methylpentane, for synthesis
Pression de vapeur
227 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Limite d'explosivité
1.2-7.4 % (v/v)
Point d'ébullition
60 °C/1013 hPa
Pf
-154 °C
Température de transition
flash point -40 °C
Solubilité
0.14 g/L
Densité
0.65 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup