Principaux documents
8.20554
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl acetate, Acetic acid allyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
209-734-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
27.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
374 °C
Puissance
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-13.0 % (v/v)
Point d'ébullition
103-104 °C/1013 mbar
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 6 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup