8.20534
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Synonyme(s) :
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
292-295 °C
Masse volumique apparente
400‑450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Clé InChI
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3