D4007
5,5-Diphenylhydantoin
≥98%
Synonyme(s) :
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
293-295 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Clé InChI
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269) , CYP2C9(1559) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347) , Scn1a(81574) , Scnn1g(24768) , Slc6a1(79212)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges