Key Documents
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N=NC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352124
Numéro de classement CE :
203-102-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.00048 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
291-294 °C/1013 hPa
Pf
66-69 °C
Température de transition
flash point 100 °C
Densité
1.203 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.0 °C - closed cup