Principaux documents
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CNHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
225-034-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Puissance
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
176-177 °C/1013 hPa
Pf
40-43 °C
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available