Principaux documents
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
Synonyme(s) :
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-774-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
265-270 °C
Solubilité
90 g/L
Masse volumique apparente
370 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable