Principaux documents
1.08411
Millipore
L-Threonine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-774-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
265-270 °C
Solubilité
90 g/L
Masse volumique apparente
370 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): -15.4 to -16.4
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable