Principaux documents
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tritolyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.36
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
215-548-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point >200 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2