Principaux documents
8.18606
Sigma-Aldrich
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triisobutyl phosphate
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)2CHCH2)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-798-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥99.0% (GC)
Pression de vapeur
0.002 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
272 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
<-60 °C
Température de transition
flash point 133 °C (DIN 51758)
Solubilité
0.26 g/L
Densité
0.965 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clé InChI
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
270.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132.5 °C - closed cup