Key Documents
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
About This Item
Formule linéaire :
2-(NO2)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-857-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.15 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
215-216 °C/1013 hPa
Pf
44 °C
Température de transition
flash point 100.5 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.5 °C - closed cup