PHR1086
Acetanilide melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1004001
Densité de vapeur
4.65 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Famille d'API
acetanilide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
304 °C (lit.)
Pf
~Approximately 115 °C
113-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
321.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161 °C - closed cup