Principaux documents
8.00796
Sigma-Aldrich
Ethanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethanethiol, Ethyl mercaptan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
200-837-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
576 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
295 °C
Puissance
682 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.8-18 % (v/v)
Point d'ébullition
35 °C/1013 hPa
Pf
-148 °C
Température de transition
flash point -45 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.839
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-45 °C - closed cup