Key Documents
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-072-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
162.5 °C
Solubilité
290 g/L (experimental)
Densité
1.64 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
670‑750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
Clé InChI
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable