Key Documents
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
211-262-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
101-104 °C
Solubilité
364 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable