Key Documents
66612-M
Millipore
Urée
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro Beilstein :
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Impuretés
≤0.01% insoluble material
Couleur
white
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable