Accéder au contenu
33247
Urée
ACS reagent grade, ≥99%, solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
Assay:
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Urée, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
form
solid
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
mp
132-135 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤2 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea is the most commonly used slow release nitrogen fertilizer.
Application
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain.
  • Protein electrophoretic studies.
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urée
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)