5.30389
GSK′872
≥98% (HPLC), solid, RIPK3 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
RIPK3 Inhibitor, GSK′872, N-(6-(Isopropylsulfonyl)quinolin-4-yl)benzo[d]thiazol-5-amine, RIP3 Kinase Inhibitor I, Receptor-Interacting Protein Kinase 3 Inhibitor I, GSK-872, Necrosis Inhibitor V, RIPK3 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
product name
RIPK3 Inhibitor, GSK′872,
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RIP3 Kinase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable