Principaux documents
523350
Sigma-Aldrich
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
Synonyme(s) :
PTIO, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
dark blue
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+]1(=C([NH](=O)C(C1(C)C)(C)C)c2ccccc2)[O-]
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nitric oxide radical scavenger. Reacts with nitric oxide in a stoichiometric manner without affecting nitric oxide synthase activity. Inhibits the enhanced vascular permeability in solid tumors.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Nitric oxide radical scavenger
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Autres remarques
Hogg, N., et al. 1995. Free Radic. Res. 22, 47.
Maeda, H., et al. 1994. Jpn. J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable