Accéder au contenu
P5084
PTIO
NO activity inhibitor, powder
Synonyme(s) :
2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
PTIO,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO) has been used as a nitric oxide (NO) scavenger.
Biochem/physiol Actions
A stable radical scavenger for nitric oxide; affects NO without affecting NO synthase; has significant inhibitory activity against NO biological actions.
Stable radical scavenger for nitric oxide without affecting NO synthase; inhibits NO activity.
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIOs) derivatives react with nitric oxide (NO) to yield the corresponding imino nitroxides (PTIs) and nitrogen dioxide (NO2).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTIO
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)