504472
(2R,4R)-APDC
Synonyme(s) :
(2R,4R)-APDC
Conditionnement
Glass bottle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable