474500
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impuretés
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
Couleur
white
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Clé InChI
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable