Principaux documents
444100
Millipore
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
Synonyme(s) :
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11O9P · 2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
≥97% dry basis (enzymatic)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC1OC(C(C(C1O)O)O)O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CHIBNKGHYAQTQY-UHFFFAOYSA-L
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable