407709
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
Synonyme(s) :
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité spécifique
≥25 IU/mg (dry basis)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<10 EU/mg Endotoxin (EU/mg protein)
Couleur
white to off-white
Solubilité
0.01 M HCl: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Johnson, I.S. 1983. Science219, 632.