Merck
T0665
Holo-transferrine human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Synonyme(s) :
Sidérophiline, saturée en fer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Iron-saturated
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods), endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
Application
L′holo-transferrine humaine a été ajoutée sous forme de supplément au Roswell Park Memorial Institute (RPMI) dans un essai de prolifération de proérythroblastes et dans des milieux de culture pour spectroscopie d′émission à plasma à couplage inductif (ICP-OES).
La transferrine est la principale molécule de fixation et d′administration cellulaire du fer présente dans le sérum. Les systèmes de culture cellulaire sans sérum nécessitent un système d′administration du fer. La transferrine est la forme privilégiée pour l′administration du fer car les cellules traitent le fer lié à la transferrine d′une manière appropriée sur le plan physiologique, grâce aux récepteurs de la transferrine situés à leur surface. L′holo-transferrine humaine est une transferrine de haute affinité qui peut être utilisée avec un large éventail de types de cellules. Elle est chargée en fer avant utilisation et peut être ajoutée directement aux milieux de culture cellulaire à faible teneur en fer ou dépourvus de fer.
Biochem/physiol Actions
Fournit du fer aux cellules sous une forme sans danger et stable sur le plan physiologique.
Preparation Note
Traitée thermiquement à 60 °C (minimum) pendant au moins 10 heures.
Analysis Note
Pureté déterminée par électrophorèse sur gel d′agarose.
Teneur en fer déterminée par ICP et communiquée pour chaque lot.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Holo-transferrine human
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3