384620
Honokiol
A biphenyl neolignan and an active principle of Magnolia extract that displays anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties.
Synonyme(s) :
Honokiol, 5,3ʹ-Diallyl-2,4ʹ-dihydroxydiphenyl, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XV
Description
Merck USA index - 14, 4742
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Clé InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable