371955-M
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem
A broad-based, cell-permeable, reversible, ATP-competitive serine/threonine kinase inhibitor.
Synonyme(s) :
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem, 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
water: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MLCK
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Bergstrand, H., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1334.
Gimond, C., et al. 1992. Exp. Cell Res.203, 365.
Quick, J., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 657.
Bouli, N.M., and Davis, M. 1990. Brain Res.525, 198.
Takahashi, I., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 1218.
Schachtele, C., et al. 1988. Biochem. Biophys.Res. Commun.151, 542.
Kawamoto, S., and Hidaka, H. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.125, 258.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable