196000
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus, Bafilomycin A1, CAS 88899-55-2, acts as a highly potent and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (Ki = 500 pM). Blocks the fusion of autophagosome with lysosome.
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
film
Durée de conservation
3 yr
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 100 μM
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
Clé InChI
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
vacuolar type H+ ATPase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3