18-160
Protéine A, conjuguée à la HRP
1 mg Protein A, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Synonyme(s) :
detection reagent
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Convient pour les tests suivants : immunoblotting (western ou dot blot), ELISA, microscopie électronique avec immunoperoxydase et immunohistochimie.
Forme physique
Protéine A chromatographiquement pure conjuguée à la peroxydase de raifort lyophilisée avec du phosphate de potassium à 0,02 M, du NaCl à 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA - exempte d'immunoglobuline et de protéases
Stockage et stabilité
Produit lyophilisé : stable pendant 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition. Produit réhydraté : stable pendant 6 mois à 20 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Indian journal of microbiology, 57(2), 218-225 (2017-06-15)
An endophytic species of Micrococcus was isolated from Aloe vera leaf (syn. Aloe barbadensis) and screened for protease production with five other species of Micrococcus. Data indicated that endophytic Micrococcus aloeverae AE-6 MCC 2184T and Micrococcus yunnanensis DSM 21948T showed
Annals of neurology, 73(4), 449-458 (2013-04-30)
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation (CAA-ri) is characterized by vasogenic edema and multiple cortical/subcortical microbleeds, sharing several aspects with the recently defined amyloid-related imaging abnormalities (ARIA) reported in Alzheimer's disease (AD) passive immunization therapies. Herein, we investigated the role of anti-amyloid
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8440-8452 (2016-01-31)
T cell activation following antigen binding to the T cell receptor (TCR) involves the mobilization of intracellular Ca(2+) to activate the key transcription factors nuclear factor of activated T lymphocytes (NFAT) and NF-κB. The mechanism of NFAT activation by Ca(2+)
Journal of virology, 92(23) (2018-09-21)
Sandfly fever Sicilian virus (SFSV) is one of the most widespread and frequently identified members of the genus Phlebovirus (order Bunyavirales, family Phenuiviridae) infecting humans. Being transmitted by Phlebotomus sandflies, SFSV causes a self-limiting, acute, often incapacitating febrile disease ("sandfly
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
Inhibition of the protein neddylation process by the small-molecule inhibitor MLN4924 has been recently indicated as a promising direction for cancer treatment. However, the knowledge of all biological consequences of MLN4924 for cancer cells is still incomplete. Here, we report