178455
Apolipoprotein A-II, Human Plasma, High-Density Lipoprotein
Native apolipoprotein A-II from human plasma. The second most abundant protein of HDL. Binds to phospholipids during lipoprotein metabolism. Displaces LCAT bound to lipoprotein.
Synonyme(s) :
Apo A-II
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native apolipoprotein A-II from human plasma. Shown to bind to phospholipids during lipoprotein metabolism. Displaces lecithin-cholesterol acyltransferase bound to lipoprotein. Influences HDL functional states and contributes to arteriosclerosis.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Store undiluted.
Autres remarques
Fu, L., et al. 2001. J. Histochem. Cytochem.49, 739.
Hedrick, C.C., and Lusis, A.J. 1994. Can. J. Cardiol.10, 453.
Breslow, J.L. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 8314.
Schultz, J.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21630.
Hedrick, C.C., and Lusis, A.J. 1994. Can. J. Cardiol.10, 453.
Breslow, J.L. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 8314.
Schultz, J.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21630.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PloS one, 7(7), e40685-e40685 (2012-07-26)
It is now well established that the surface of nanoparticles (NPs) in a biological environment is immediately modified by the adsorption of biomolecules with the formation of a protein corona and it is also accepted that the protein corona, rather