16-107
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Protein, agarose conjugate, 200 µg
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3R1(5295)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable