1.46761
Tryptone Glucose Extract Agar
ReadyPlate™ ready-to-use 55mm plates for microbiological Membrane filtration Analysis of total Viable count release through an ISO 17025 accredited Lab.
Synonyme(s) :
Tryptone Glucose Meat extract Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO
Niveau de qualité
Forme
plate (ready-to-use)
Durée de conservation
9 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate™
Conditionnement
pkg of (55 mm plate (20 plates per pack))
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Diamètre
55 mm
Application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales